Merck
AB15500
Przeciwciało przeciwko transporterowi wapnia 1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CaT-1, ECAC2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Slc7A1(25648)
General description
CaT-1 (szczur/mysz 727 aa; człowiek 725 aa, chromosom 7q33-q34; ~85 kDa) jest również znany jako ECAC2, CAT-like (CATL) lub TRPV6 (transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 6) zawiera cytoplazmatyczny N-terminus, 6 domen powtórzeń ankyryny, 6 domen transmembranowych, zewnątrzkomórkowy region porów między TM5-6 i cytoplazmatyczny C-terminus. CaT-1 wykazuje 75% identyczności sekwencji z białkiem nabłonkowego kanału Ca++ (ECaC) z nerki królika. U szczura transkrypt CaT-1 (3 Kb) ulega ekspresji w dwunastnicy, proksymalnym jelicie czczym i okrężnicy, ale nie w nerce; podczas gdy ECaC u królika ulega ekspresji w błonach komórkowych wierzchołka w dystalnej części nefronu (nerki), dwunastnicy, jelicie czczym i łożysku.
Immunogen
Syntetyczny peptyd w pobliżu C-końca szczurzego CaT-1.
Application
Przeciwciało przeciw transporterowi wapnia 1 wykrywa poziom transportera wapnia 1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 µg/mL przy użyciu ECL. Oczekiwana wielkość CaT-1 wynosi ~83 kDa. Jednak modyfikacja potranslacyjna może zmienić jego rozmiar w zależności od gatunku i typu komórki.
Immunohistochemia: Nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 2-20 µg/ml
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały jeszcze przetestowane. Sekwencja immunogenu jest w 100% zachowana u myszy, 88% u ludzi i 94% w białkach Cat-1/htrp8A i htrp8b.
Transporter wapnia 1 (CaT-1, ECAC2). Sekwencja immunogenu nie ma znaczącej homologii z CaT-2 lub innymi białkami.
Physical form
Płyn w PBS z 0,1% BSA.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)