Przejdź do zawartości
AB15169
Przeciwciało przeciwko genowi związanemu z plastycznością 1 (PRG-1)
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
PRG-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology), rat (immunogen homology)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LPPR4(9890)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego / szczurzego / mysiego PRG-1.
Application
To przeciwciało przeciwko genowi związanemu z plastycznością 1 (PRG-1) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania genu związanego z plastycznością 1 (PRG-1).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Neuroregenerative Medicine
Biochem/physiol Actions
Gen związany z plastycznością 1 (PRG-1). Za pomocą Western blot przeciwciało rozpoznaje pasmo o masie ~83 kDa w ekstrakcie z jąder myszy.
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Physical form
Płyn w PBS zawierający 0,1% azydku sodu.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)