Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, feline, rat, human
Application:
IHC, WB
Citations:
184
biological source
rabbit
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, feline, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAD2(2572)
General description
65/68 kDa
Dekarboksylaza kwasu glutaminowego (GAD; E.C. 4.1.1.15) jest enzymem odpowiedzialnym za konwersję kwasu glutaminowego do kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), głównego przekaźnika hamującego w wyższych obszarach mózgu i przypuszczalnego hormonu parakrynnego w wysepkach trzustkowych. Dwie formy molekularne GAD (65 kDa i 67 kDa, 64% identyczności aa między formami) są wysoce konserwatywne i obie formy ulegają ekspresji w OUN, komórkach wysepek trzustkowych, jądrach, jajowodach i jajnikach. Izoformy są regionalnie rozmieszczone cytoplazmatycznie w mózgach szczurów i myszy (Sheikh, S. et al. 1999). GAD65 jest ampifilowym, zakotwiczonym w błonie białkiem (585 a.a.), kodowanym na ludzkim chromosomie 10 i jest odpowiedzialne za pęcherzykową produkcję GABA. GAD67 jest cytoplazmatyczny (594 a.a.), kodowany na chromosomie 2 i wydaje się być odpowiedzialny za znaczną cytoplazmatyczną produkcję GABA. Ekspresja GAD zmienia się podczas rozwoju neuronalnego w rdzeniu kręgowym szczura. Kolokalizacja dwóch izoform GAD wykazuje również zmiany w dystrybucji GAD65/GAD67 skorelowane z niektórymi stanami chorobowymi, takimi jak IDDM i SMS.
Immunogen
Syntetyczny peptyd o sekwencji aminokwasowej [C] DFLIEEIERLGQDL ze szczurzej dekarboksylazy glutaminianowej (GAD65; reszty C-końca [Cys] + 572-585) (1).
Application
Immunohistochemia:
Rozcieńczenie 1:200-1:5,000 poprzedniej partii zostało użyte w immunohistochemii (przez noc PAP lub ABC). Można stosować kilka roztworów utrwalających. Utrwalacze z kombinacją aldehydów (tj. zawierające formaldehyd i aldehyd glutarowy) zwykle dają zadowalające wyniki. Utrwalacze Bouin i Susa zawierające 0,1-0,2% aldehydu glutarowego były stosowane w sposób zadowalający. Reaguje również na tkance zatopionej w parafinie. Trawienie proteazą nie jest wymagane.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Rozcieńczenie 1:200-1:5,000 poprzedniej partii zostało użyte w immunohistochemii (przez noc PAP lub ABC). Można stosować kilka roztworów utrwalających. Utrwalacze z kombinacją aldehydów (tj. zawierające formaldehyd i aldehyd glutarowy) zwykle dają zadowalające wyniki. Utrwalacze Bouin i Susa zawierające 0,1-0,2% aldehydu glutarowego były stosowane w sposób zadowalający. Reaguje również na tkance zatopionej w parafinie. Trawienie proteazą nie jest wymagane.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko dekarboksylazie glutaminianowej 65 i 67 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania dekarboksylazy glutaminianowej 65 i 67.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Dekarboksylaza glutaminianowa (GAD65 i GAD67).
Western blot ujawnia dublet o masie około 65/68 kDa.
Barwienie immunohistochemiczne może zostać zniesione przez preinkubację z 1-10 μg peptydu (numer katalogowy AG252) na ml rozcieńczonego przeciwciała.
Western blot ujawnia dublet o masie około 65/68 kDa.
Barwienie immunohistochemiczne może zostać zniesione przez preinkubację z 1-10 μg peptydu (numer katalogowy AG252) na ml rozcieńczonego przeciwciała.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS-BSA zawierający 0,1% azydek sodu.
Ammonium Sulfate Precipitation
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach (nie mniej niż 10 μL) od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat całego mózgu szczura, ekstrakt z komórek mózgu myszy.
Lizat całego mózgu szczura, ekstrakt z komórek mózgu myszy.
Evaluated by Western Blot on mouse brain lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected GAD 65&67 on 10 μg of mouse brain lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected GAD 65&67 on 10 μg of mouse brain lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?