Przejdź do zawartości
AB15067-I
Przeciwciało anty-EMX1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, rabbit, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Syntetyczny ludzki peptyd EMX1, a.a. 241-257.
Zaobserwowano ~36 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: C-terminus.
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego EMX1 (UniProt Q04741).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human fetal brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected EMX1 in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Other Notes
Człowiek, Szczur. Przewiduje się, że reaguje z myszami, makakami rezus i psami na podstawie 100% homologii sekwencji.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)