Merck
AB12226
Przeciwciało anty-RALY
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
RNA binding protein, autoantigenic (hnRNP-associated with lethal yellow homolog (mouse)), RNA-binding protein (autoantigenic), hnRNP associated with lethal yellow protein homolog, hnRNP core protein C-like 2, RNA-binding protein (autoantigenic, hnRNP-ass
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RALY(22913)
General description
Białko wiążące RNA RALY jest członkiem rodziny RRM HNRPC i zawiera charakterystyczną domenę RRM (motyw rozpoznawania RNA). Uważa się, że uczestniczy w splicingu pre-mRNA i może być heterogenną rybonukleoproteiną jądrową. Fosforylacja RALY została zaobserwowana po uszkodzeniu DNA. Ekspresję zaobserwowano w mózgu, sercu, nerkach, wątrobie, płucach, trzustce i mięśniach szkieletowych.
~ 38 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane histydyną odpowiadające ludzkiemu RALY.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało RALY z lizatu komórek HepG2.
Użyj przeciwciała anty-RALY (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w WB, IP w celu wykrycia RALY znanego również jako hnRNP core protein C-like 2, RNA-binding protein (autoantigenic hnRNP-associated with lethal yellow).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2
Evaluated by Western Blot in HepG2 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected RALY on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)