Merck
AB1060
Przeciwciało przeciw różyczce
Chemicon®, from goat
Synonim(y):
German Measles
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (hemagglutination), western blot: suitable
shipped in
dry ice
Immunogen
Szczep HPV77.
Application
Hamowanie hemaglutynacji: >1:512
Immunofluorescencja pośrednia: >1:2,560
ELISA
Immunoblotting; niegotowane próbki tylko w 1mM DTT i 2% SDS.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj różyczkę za pomocą tego przeciwciała anty-różyczkowego zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, IF, WB, HI.
Biochem/physiol Actions
Wirus różyczki, oczyszczone wiriony. Brak reaktywności krzyżowej z komórkami Vero.
Physical form
Format: Oczyszczony
Frakcja IgG (95% czystości). W PBS (0,01 M, pH 7,2) z 0,1% azydkiem sodu.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c