Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 filters | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
color
black
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Fluorescent assays
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for aerosol monitoring |
| diam. 47 mm | diam. 142 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm |
| pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity |
| parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| material black filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?