Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
3630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?