Merck
96160500
Kolumna laboratoryjna Vantage L VL 16 x 500
Vantage™ L Laboratory Column VL 16 x 500
Synonim(y):
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 500
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Vantage
parameter
operating temperature at 2-40 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 7 bar max. pressure (100 psid)
technique(s)
protein purification: suitable
L
500 mm
area
2 cm2 , cross-sectional
bed H
250-500 mm
bed volume
50-100 mL
diam.
16-16.1 mm
Legal Information
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)