Dokumenty
9088-HK
Sigma-Aldrich
Ghrelin
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
białko sprzężone
125Iodine
Poziom jakości
label
125Iodine labeled
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Zastosowanie
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Przechowywanie i stabilność
2–8 °C
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1