Przejdź do zawartości
9081-M
Ludzka leptyna
Synonim(y):
Hormon leptyny
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Biological source:
human
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
label
125Iodine labeled
form
solid
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... LEP(3952)
General description
Te jodowane hormony są oczyszczane metodą HPLC i przygotowywane świeże co miesiąc.
Radioactivity: <3 μCi
Application
odpowiedni bufor nawilżający z etykiety w przypadku wymiany zestawu lub wybrany bufor testowy
Preparation Note
2-8 °C
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)