Przejdź do
900886
SYNTHIA® Oprogramowanie do retrosyntezy
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
Narzędzie programowe do retrosyntezy, Narzędzie wyboru ścieżki chemicznej
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116105
agency
ISO/IEC 27001 (Data Security)
description
Software as a Service (Saas)
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
compatibility
configured for Retrosynthesis
greener alternative category
General description
Oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA® pomaga chemikom organicznym opracować solidne ścieżki syntetyczne do ich docelowej cząsteczki.
At SYNTHIA®, we are dedicated to promoting green chemistry by optimizing synthetic routes to minimize environmental impact and enhance efficiency. Our retrosynthesis software leverages the 12 Principles of Green Chemistry to design pathways that are not only effective but also sustainable. By focusing on atom economy and waste prevention, SYNTHIA® helps chemists achieve greener synthesis processes. Click here for more information.
Application
Oprogramowanie do retrosyntezy SYNTHIA® pomaga chemikom organicznym w opracowywaniu solidnych dróg syntezy docelowej cząsteczki. Korzystając z reguł zakodowanych przez ekspertów i algorytmów opartych na sztucznej inteligencji opracowanych przez ponad 15 lat, to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji pomaga zmniejszyć ryzyko niepowodzenia w laboratorium, wspierać bardziej zrównoważoną chemię i pobudzać innowacje. Podczas walidacji laboratoryjnej oprogramowanie SYNTHIA® do retrosyntezy znalazło solidne i niezawodne ścieżki, które redukują etapy syntezy, zwiększają wydajność i obniżają koszty zarówno dla znanych, jak i nowych celów.
Projektuj niestandardowe ścieżki syntezy, zaczynając od dostępnych na rynku materiałów wyjściowych, bloków konstrukcyjnych, syntonów lub zastrzeżonych zapasów. Udoskonalaj i optymalizuj wyniki w oparciu o swoje preferencje i cele projektu.
Features and Benefits
  • Uprość projektowanie tras i wydajnie skanuj setki ścieżek, aby zidentyfikować najlepsze opcje syntezy dla potrzeb projektu.
  • Skorzystaj z reguł zakodowanych przez ekspertów i algorytmów opartych na sztucznej intelig encji, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia, wspierać zrównoważoną chemię i pobudzać innowacje.
  • Zbuduj listę zakupów , aby wygenerować listę dostępnych na rynku materiałów wyjściowych do syntezy.
  • CertyfikatISO 27001 w celu zabezpieczenia i zagwarantowania poufności danych.
Legal Information
Synthia is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
  1. 1) Does this software support the synthesis of inorganic materials, especially for quantum dot synthesis? 2) Is this software suitable for polymer synthesis as well?
    1 answer
    1. Please review the response to each specific question below:
      1. SYNTHIA does not support the synthesis of inorganic materials at the moment and is not suitable for the fabrication of quantum dots or semiconductors. However, it can help with the synthesis of organic ligands that may be used in the construction of such materials.
      2. Polymerization chemistry is not currently supported by SYNTHIA. However, SYNTHIA can be a great resource for the synthesis of monomeric precursors.