Merck
8.56189
Żywica H-Pro-Trityl-NovaPEG
Novabiochem®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51171641
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
beads
manufacturer/tradename
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Colour (visual): slight yellow to beige to orange
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.40 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f