Przejdź do zawartości
8.56058
Żywica H-Val-2-ClTrt
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy chronionych kwasów peptydowych zawierających C-końcową resztę aminokwasową waliny za pomocą Fmoc SPPS. Rozszczepienie zabezpieczonego peptydu jest realizowane przez traktowanie 1% TFA w DCM lub 20% TFE w DCM
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.90 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 200 - 400 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-2808
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)