Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 572,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5250,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 120,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 38 530,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 70 040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal proline amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM. The use of this resin enables the synthesis of peptides containing C-terminal Pro without risk of diketopiperazine formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
- B Yakimova et al. Reported the use of H-Pro-2-ClTrt resin in the synthesis of short peptides with potential ACE inhibitory activity (B Yakimova, et al., 2021).
- S Wang et al. Detailed the use of H-Pro-2-ClTrt resin in a study on aminoacyl chain translocation catalysed by a type II thioesterase domain in an unusual non-ribosomal peptide synthetase (S Wang, et al., 2022).
- LP Vu et al. Described the use of H-Pro-2-ClTrt resin in the synthesis of inhibitors for serine proteases (LP Vu, et al., 2022).
Analysis Note
Color (visual): pale yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Identity (of the substitution): passes test
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific value
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 200 -400 mesh
Appearance of substance (visual): beads
Identity (of the substitution): passes test
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific value
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 200 -400 mesh
Other Notes
Replaces: 04-12-2805
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-Pro-2-ClTrt resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?