Przejdź do
8.56032
Fmoc-Lys(Boc)-NovaSyn® TGA
for peptide synthesis, Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
1927,50 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 860,00 zł
8145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Boc)-NovaSyn® TGA, Novabiochem®
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy kwasów peptydowych zawierających C-końcową resztę aminokwasową lizyny metodą Fmoc SPPS.
Baza NovaSyn TG jest kompozytem słabo usieciowanego polistyrenu i glikolu polietylenowego o masie cząsteczkowej 3000-4000 MW. Synteza peptydów zachodzi na końcach łańcuchów PEG, które zostały sfunkcjonalizowane za pomocą TFA-labile Wang-type linker. Żywice NovaSyn TG są idealne do syntezy trudnych i długich peptydów, ponieważ PEG pomaga rozpuszczać rosnące łańcuchy peptydowe i zwiększać izolację miejsca, poprawiając w ten sposób wydajność syntezy i jakość produktu peptydowego. Kulki o średnicy 90 μm charakteryzują się wąskim rozkładem wielkości, wysoką szybkością dyfuzji i doskonałymi właściwościami pęcznienia w szerokim zakresie rozpuszczalników, od toluenu po wodę, dzięki czemu idealnie nadają się do syntezy szeregowych i równoległych peptydów
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is PEG-PS-copoymer (90µm), functionalised with 4-hydroxy-methylphenoxyacetic acid.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-2662
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.560318.560288.56036
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)