Merck
8.55136
Żywica PAL-NovaPEG
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
51171641
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica PAL-NovaPEG składa się z łącznika kwasu aminometylo-dimetoksyfenoksywalerianowego Barany'ego [1] przyłączonego do żywicy aminowej NovaPEG. Grupa aminowa tego łącznika może być łatwo acylowana w standardowych warunkach sprzęgania. Po złożeniu peptydu, traktowanie 95% zmiataczami zawierającymi TFA uwalnia pożądany amid peptydowy. Badania wykazały, że wrażliwość tego łącznika na kwasy jest około dwa razy większa niż łącznika amidowego Rink [2].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige/brown to orange
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.70 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c