Przejdź do
8.55125
Żywica amidowa NovaPEG Rink LL
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352111
Quality Segment
product line
NovaPEG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Doskonały nośnik do syntezy amidów peptydowych metodą Fmoc SPPS. Nośnik ma doskonałe właściwości pęcznienia w szerokim zakresie rozpuszczalników, w tym w wodzie, MeCN, MeOH, DCM, DMF, THF i toluenie. W badaniach porównawczych stwierdzono, że żywica ta daje lepsze wyniki niż nośniki na bazie polistyrenu w syntezie hydrofobowych peptydów. Stwierdzono również, że wysoka hydrofilowość jest korzystna dla testów immunologicznych na żywicy z bibliotekami peptydów jeden-kulka-jeden peptyd [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.15 - 0.25 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in CH₂Cl₂):
PEG based resin (35 - 100 mesh)
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0483
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f