Merck
8.55056
Żywica hydroksyloaminowa NovaTag®
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Boc 2Aoa-NÆ-Fmoc-ethylenediamine MPB-AM resin
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
General description
Żywica hydroksyloaminowa NovaTag jest idealnym narzędziem do syntezy peptydów znakowanych na C-końcu grupą hydroksyloaminową. Takie peptydy łatwo ulegają tworzeniu oksymów w środowisku wodnym z białkami lub peptydami modyfikowanymi aldehydem, peptydami rdzeniowymi MAP lub powierzchniami. W przypadku syntezy MAP, podejście to pozwala uniknąć wielu problemów związanych z ich oczyszczaniem i analizą, ponieważ liniowy antygen peptydowy może być w pełni scharakteryzowany przed koniugacją ze wstępnie utworzonym drzewem lizynowym.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.20 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 -200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 04-12-3909
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)