Przejdź do
8.55016
Żywica Rink Amide PEGA
Novabiochem®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352111
Quality Segment
product line
Novabiochem®, PEGA
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Doskonała żywica kwasolabilna do syntezy amidów peptydowych w fazie stałej. Żywica ta jest przygotowywana przez derywatyzację żywicy amino PEGA ze zmodyfikowanym łącznikiem Rink. Jest dostarczana bez zabezpieczenia Fmoc grupy benzhydryloaminowej łącznika, ponieważ stwierdzono, że poprawia to stabilność. Rozszczepienie następuje przy użyciu 95% TFA. Żywice na bazie PEGA są kompatybilne z rozpuszczalnikami wodnymi i alkoholowymi i są przepuszczalne dla makrocząsteczek do 35 kD. Więcej informacji można znaleźć we wpisie produktu dla żywicy amino PEGA (855015). Uwaga: Żywice PEGA są dostarczane spęcznione w etanolu, przy czym 1 g suchej żywicy odpowiada około 15 ml spęcznionej żywicy. Ponieważ kulki żywic PEGA stają się bardzo lepkie i łatwo ulegają uszkodzeniu po skurczeniu lub wysuszeniu, najlepiej obchodzić się z nimi w stanie spęcznionym. W celu użycia, odpowiednią ilość spęczniałej żywicy należy odważyć do naczynia reakcyjnego i usunąć wszelkie pozostałości etanolu poprzez obfite przemywanie odpowiednim rozpuszczalnikiem lub mieszaniną rozpuszczalników. Po złożeniu peptydu, żywicę należy przemyć DCM i przenieść do naczynia rozszczepiającego. Nadmiar DCM można usunąć pod próżnią, a obkurczoną żywicę poddać działaniu koktajlu TFA. Charakterystyka spęcznionej żywicy, jej wytrzymałość i wysoka przepuszczalność umożliwia jej stosowanie zarówno w aparaturze do syntezy wsadowej, jak i ciągłej.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.20 - 0.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
dry resin %: lot specific result
The resin is sold swollen ethanol.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0101
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c