Przejdź do zawartości
8.53118
Trt-Cys(Trt)-OH.DEA Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)