Przejdź do
8.53035
Boc-Met(O)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Met(O)-OH, N-α-t.-Boc-L-methionine-DL-sulfoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
103,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
927,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
103,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(14)11-7(8(12)13)5-6-17(4)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-,17?/m0/s1
InChI key
FVSDTYGQCVACMH-ISJKBYAMSA-N
General description
Standardowy blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych metioniny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0167
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.530548.530938.52054
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c