Przejdź do
8.53026
Boc-Hyp-OH (cryst)
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Hyp-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-trans-4-hydroxyproline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
122 °C (decomposition)
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(C(CC(C1)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych hydroksyproliny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -71.5 - -64.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0104
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
853003853031853061
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
thiol
functional group
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
mp
122 °C (decomposition)
mp
-
mp
76-79 °C
mp
88-91 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)