Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Fmoc-Cys(metylokarboksyamid)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
15-25°C
General description
Nowa pochodna do wprowadzania karboksamidometylowych (Cam) modyfikowanych reszt cysteiny za pomocą bezpośredniego Fmoc SPPS. Peptydy zawierające Cys(Cam) są wymagane jako standardy do kwantyfikacji MS białek.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Application
Fmoc-Cys(metylokarboksyamid)-OH został wykorzystany jako blok budulcowy w syntezie koniugatów peptydowo-akrydyny, które celują w RNA.
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do białawego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99,0 % (a/a)
Czystość (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Octan etylu (HS-GC): ≤ 0.5 %
Octan (IC): ≤ 0,1 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99,0 % (a/a)
Czystość (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Octan etylu (HS-GC): ≤ 0.5 %
Octan (IC): ≤ 0,1 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?