, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H32ClN3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.15
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Blok budulcowy do wprowadzenia D-histydyny przez Fmoc SPPS. Grupa Clt jest bardziej stabilna wobec kwasu niż Trt, a jej użycie pozwala uniknąć tworzenia częściowo chronionych peptydów histydynowych podczas przygotowywania chronionych fragmentów.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do białawego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99.5 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 98,0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 95.0 %
Woda (K. F.): ≤ 5,00 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość enancjomeryczna: ≥ 99.5 % (a/a)
Czystość (TLC(011A)): ≥ 98 %
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 98,0 % (a/a)
Rozpuszczalność (1 mmol w 2 ml DMF): wyraźnie rozpuszczalny
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 95.0 %
Woda (K. F.): ≤ 5,00 %
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c