Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.35
UNSPSC Code:
12352209
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C20H21NO4Se/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
MOIJGLAOGAWHTN-SFHVURJKSA-N
General description
Fmoc-selenometionina może być wprowadzona w standardowych warunkach. Każdy selenotlenek powstały podczas syntezy można łatwo zredukować z powrotem do selenku poprzez traktowanie β-merkaptoetanolem. Wprowadzenie selenu może ułatwić oznaczanie strukturalne w fazie stałej i roztworze oraz badanie interakcji peptyd-białko [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] L. Moroder (2005) J. Pept.Sci., 11, 187.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] L. Moroder (2005) J. Pept.Sci., 11, 187.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c