Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.37
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
azide
storage temp.
15-25°C
General description
Przydatne narzędzie do syntezy rozgałęzionych, modyfikowanych łańcuchem bocznym, cyklicznych peptydów i narzędzi peptydowych dla chemii typu click. Grupa azydowa łańcucha bocznego jest całkowicie stabilna wobec piperydyny i TFA, ale może być łatwo przekształcona w aminę w fazie stałej lub w roztworze poprzez redukcję tiolami [1] lub fosfinami [2,3].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik po wyborze ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] M . Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett.,3, 781.
[3] N . Nepomniaschiy, et al. (2008) Org.Lett., 10, 5243.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik po wyborze ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] M . Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett.,3, 781.
[3] N . Nepomniaschiy, et al. (2008) Org.Lett., 10, 5243.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?