Przejdź do
8.52336
Fmoc-Agp(Boc)2-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Agp(Boc)2-OH, N-α-Fmoc-N,NÆ-γ-di-t.-butoxycarbonyl-L-diaminobutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CN=C(NC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H36N4O8/c1-28(2,3)40-26(37)32-24(33-27(38)41-29(4,5)6)30-15-22(23(34)35)31-25(36)39-16-21-19-13-9-7-11-17(19)18-12-8-10-14-20(18)21/h7-14,21-22H,15-16H2,1-6H3,(H,31,36)(H,34,35)(H2,30,32,33,37,38)/t22-/m0/s1
InChI key
KWUNKMXCVKSAEL-QFIPXVFZSA-N
General description
Fmoc-Agb(Boc)2-OH jest użytecznym narzędziem do wprowadzania skróconego analogu argininy, Agb, podczas Fmoc SPPS. Może być stosowany dokładnie w taki sam sposób jak Fmoc-Arg(Pbf)-OH.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] R . Karstad, et. al. (2012) J. Med. Chem., 55, 6294.
[ 2] L.Z. Yan, et. al. (2011) , J . Pept. Sci., 17, 383.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -12.0 - -8.0 °
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)