Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
Cena katalogowa3200,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥96.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
169 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)[O-]
InChI
1S/C22H19NO4S/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-28-14)23-22(26)27-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/p-1/t20-/m1/s1
InChI key
PXBMQFMUHRNKTG-HXUWFJFHSA-M
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i usuwania dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Novabiochem® | description Novabiochem® | description Novabiochem® | description Novabiochem® |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥96.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group hydroxyl | functional group Fmoc | functional group hydroxyl |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?