Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H38N2O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
670.66
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C33H38N2O13/c1-16(27(31(40)41)35-33(42)44-14-25-23-12-8-6-10-21(23)22-11-7-9-13-24(22)25)45-32-28(34-17(2)36)30(47-20(5)39)29(46-19(4)38)26(48-32)15-43-18(3)37/h6-13,16,25-30,32H,14-15H2,1-5H3,(H,34,36)(H,35,42)(H,40,41)/t16-,26-,27+,28-,29+,30-,32+/m1/s1
InChI key
OXLCJWGAUPPZQJ-ZNHCDWFHSA-N
General description
Wiązanie O-glikozydowe i zabezpieczenie O-acetylowe w tym bloku budulcowym jest stabilne zarówno dla piperydyny, jak i TFA [1], co czyni go całkowicie kompatybilnym ze standardowymi protokołami syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc. Usunięcie acetylowych grup ochronnych najlepiej przeprowadzić poprzez potraktowanie żywicy peptydylowej metanolowym amoniakiem przed rozszczepieniem.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Peptides containing Post-Translational Modifications
Referencje literaturowe
[1] J . Kihlberg w "Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach", W.C. Chan & P.D. White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, str. 195.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Peptides containing Post-Translational Modifications
Referencje literaturowe
[1] J . Kihlberg w "Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach", W.C. Chan & P.D. White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, str. 195.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (NMR, 1H): passes test
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (NMR, 1H): passes test
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-8104
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c