Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H41N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
723.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N7(C(OCC7C(=O)O)(C)C)C(=O)C(NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)CC(=O)NC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C44H41N3O7/c1-43(2)47(38(28-54-43)41(50)51)40(49)37(45-42(52)53-27-36-34-24-14-12-22-32(34)33-23-13-15-25-35(33)36)26-39(48)46-44(29-16-6-3-7-17-29,30-18-8-4-9-19-30)31-20-10-5-11-21-31/h3-25,36-38H,26-28H2,1-2H3,(H,45,52)(H,46,48)(H,50,51)
InChI key
CURRWEJPHUVJFC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten pseudoprolinowy dipeptyd jest niewątpliwie najskuteczniejszym i najprostszym w użyciu narzędziem do przezwyciężania agregacji i poprawy jakości peptydu w Fmoc SPPS dla peptydu zawierającego motyw dipeptydowy Asn-Ser. Składa się z dipeptydu, w którym reszta serynowa została odwracalnie zabezpieczona jako łamiąca strukturę prolina podobna do TFA-labilnej oksazolidyny. Powodem, dla którego reszta pseudoproliny jest wprowadzana jako dipeptyd, jest uniknięcie konieczności acylowania utrudnionego azotu oksazolidyny. Ma to dodatkową zaletę w postaci wydłużenia łańcucha peptydowego o dwie reszty w jednym kroku. Reszta serynowa jest regenerowana podczas normalnej reakcji cięcia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -31.0 - -26.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 95 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -31.0 - -26.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 95 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 05-20-1010
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?