Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H29NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥92.0% (acidimetric), ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)c4ccccc4)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H29NO6/c1-29(2,19-10-4-3-5-11-19)36-27(33)25(16-17-26(31)32)30-28(34)35-18-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h3-15,24-25H,16-18H2,1-2H3,(H,30,34)(H,31,32)/t25-/m0/s1
InChI key
UFFILNXPAXHSBT-VWLOTQADSA-N
General description
Doskonałe narzędzie do syntezy cyklicznych peptydów head-to-tail metodą Fmoc SPPS [1]. Grupa 2-PhiPr może być selektywnie usunięta na żywicy za pomocą 1% TFA w DCM w obecności standardowych grup zabezpieczających łańcuchy boczne na bazie t-butylu.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] F. Dick, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, str. 339.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły usuwania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] F. Dick, et al. in ′Peptides 1996, Proc. of 24th European Peptide Symposium′, R. Ramage & R. Epton (Eds), Mayflower Scientific Ltd., Birmingham, 1998, str. 339.
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (DC(018A)): ≥ 95 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.5 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (DC(018A)): ≥ 95 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.5 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1284
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?