Przejdź do
8.52115
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH, N-α-Fmoc-β-O-t.-butyl-L-aspartyl-N-α-(2,4-dimethoxybenzyl)-glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H38N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
618.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Asp(OtBu)-(Dmb)Gly-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C(=O)N(Cc4c(cc(cc4)OC)OC)CC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C34H38N2O9/c1-34(2,3)45-31(39)19-36(18-21-14-15-22(42-4)16-29(21)43-5)32(40)28(17-30(37)38)35-33(41)44-20-27-25-12-8-6-10-23(25)24-11-7-9-13-26(24)27/h6-16,27-28H,17-20H2,1-5H3,(H,35,41)(H,37,38)/t28-/m0/s1
InChI key
JWWOZAAYQXZHGO-NDEPHWFRSA-N
General description
Fmoc-Aaa-(Dmb)Gly-OH dipeptides offer the same benefits as pseudoproline dipeptides in Fmoc SPPS but for peptide sequences containing Gly. They are extremely easy to use. Standard coupling methods like PyBOP® /DIPEA or DIPCDI/HOBt can be used for their introduction. Removal of the Dmb group and regeneration of the glycine residue occurs during the course of standard TFA-mediated cleavage reaction. This derivative also completely inhibits aspartimide formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -24.0 - -20.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.50 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1282
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521088.521148.52121
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)