Przejdź do zawartości
8.52030
Fmoc-Thr-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Thr-OH, N-α-Fmoc-L-threonine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.36
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
90-100 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H]([C@@H](O)C)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO5/c1-11(21)17(18(22)23)20-19(24)25-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16-17,21H,10H2,1H3,(H,20,24)(H,22,23)/p-1/t11-,17-/m0/s1
InChI key
OYULCCKKLJPNPU-GTNSWQLSSA-M
General description
Przydatna pochodna do syntezy peptydów fosfotreoninowych za pomocą metodologii globalnej fosforylacji Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. M. Fischer, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 491
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1060
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)