Przejdź do
8.51017
Kwas boko-aminooksyoctowy
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-amino-oxyacetic acid, Boc-NH-O-CH 2COOH, Boc-Aoa-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
115 °C (decomposes)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(OCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChI key
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
General description
Odczynnik ten może być stosowany do wprowadzania funkcjonalności hydroksyloaminy do N-końcowych lub bocznych grup aminowych. Zastosowanie tego odczynnika może prowadzić do podwójnej acylacji azotu hydroksyloaminowego. Przygotowane w ten sposób peptydy znakowane hydroksyloaminą mogą być ligowane w roztworze wodnym o pH 3,5 do peptydów zawierających aldehyd poprzez tworzenie oksymów.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0060
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas boko-aminooksyoctowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)