Przejdź do
8.45001
Acetaldehyde
Msynth™plus
Synonim(y):
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
EC Index Number:
200-836-8
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
vapor pressure
1006 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
140 °C
expl. lim.
4-57 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.799 - 0.801
Crotonaldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Praldehyde (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Acetic acid (GC, area%): ≤ 0.25 % (a/a)
Aldol (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
-38.89 °C - closed cup
Temperatura zapłonu (°F)
-38.0 °F - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)