Przejdź do
8.44003
Dimethylglutarate
for synthesis
Synonim(y):
Dimethylglutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.16
EC Index Number:
214-277-2
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
potency
8191 mg/kg LD50, oral (Rat), >2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-7.9 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
bp
210-215 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 107 °C
solubility
4.3 g/L
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Dimethylglutarate for synthesis. CAS 1119-40-0, chemical formula CH₃-OOC-(CH₂)₃-COO-CH₃.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)