Przejdź do zawartości
8.43944
Bezwodnik kwasu propanofosfonowego
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
bp
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
transition temp
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
density
1.094 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik kwasu propanofosfonowego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup - (Dimethylformamide)
flash_point_c
58 °C - closed cup - (Dimethylformamide)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)