Merck
8.43943
Bezwodnik kwasu propanofosfonowego
(50% solution in 2-Methyltetrahydrofuran) for synthesis T3P
Synonim(y):
Bezwodnik propylofosfoniowy, PPACA, Roztwór 2,4,6-tripropylo-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosforynano-2,4,6-trioksydu, T3P
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352108
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
bp
78-80 °C/1013 hPa (solvent)
transition temp
flash point -11 °C (solvent)
density
1.039 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Badanie reakcji trójskładnikowej typu Ugi z udziałem bezwodnika propylofosfonowego (T3P). Wydajna synteza biblioteki α-aminoamidów: Zbadano zastosowanie T3P w trójskładnikowej reakcji Ugi, demonstrując jego użyteczność w syntezie zróżnicowanej biblioteki α-amino amidów (Milen et al., 2017).
  • Cyklizacja liniowych tetrapeptydów zawierających N-metylowane aminokwasy przy użyciu bezwodnika kwasu 1-propanofosfonowego: Raportuje nieoczekiwane odkrycia podczas cyklizacji liniowych tetrapeptydów, w których T3P odegrał kluczową rolę w poprawie wyników reakcji (Zhang et al., 2017).
Analysis Note
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
2- Methyltetrahydrofurane (calculated): ≤ 50.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bezwodnik kwasu propanofosfonowego
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)