Przejdź do
8.43070
Stearynian izobutylu
for synthesis
Synonim(y):
Isobutyl stearate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
90,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
8.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
211-466-1
NACRES:
NA.22
Grade:
synthesis grade
90,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
solid
dilution
(for synthesis)
mp
28.9 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
InChI key
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Saponification value: 170 - 179
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearynian izobutylu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)