Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł 342,75 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 70 940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-424-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
342,75 zł
Cena katalogowa457,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
15500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.5 (25 °C, 300 g/L in H2O)
bp
178 °C/6.5 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 195 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CO)CCCCO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChI key
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,6-Hexanetriol can be used as a reactant to synthesize:
- Unsaturated alcohols via rhenium-catalyzed deoxydehydration.
- Branched polyesters via melt polycondensation with dicarboxylic acids in the presence of tertrabutyl titanate as a catalyst.
- Shape memory polymer foams with enhanced degradation resistance.
- α-Hydroxyketones via catalytic selective oxidation of 1,2-diols.
- Primary tosylates via dibutyltin oxide-catalyzed tosylation with tosyl chloride.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.107
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.107
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis | description 96% |
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥98.0% | assay ≥96.5% (GC) | assay 96% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.15 g/cm3 at 130 °C | density 1.12 g/cm3 at 20 °C | density 1.109 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form solid | form crystals | form - |
| mp -30 °C | mp 119-122 °C | mp 37-42 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,6-Hexanetriol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?