Przejdź do
8.41759
3-fenylopirydyna
for synthesis
Synonim(y):
3-Phenylpyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
381,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
213-762-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
381,00 zł
Cena katalogowa508,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
269-270 °C/999 hPa
transition temp
flash point 110 °C
solubility
0.46 g/L
density
1.091 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
InChI key
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.090 - 1.094
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)