Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 446,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
201-145-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
135 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
224 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2-9 % (v/v)
pH
12.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
68 °C/1013 hPa
mp
-85 °C
transition temp
flash point -10 °C
solubility
1000 g/L
density
0.736 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI key
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.728 - 0.731
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility 1000 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| density 0.736 g/cm3 at 20 °C | density 0.736 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.013 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
15.8 °F - closed cup
flash_point_c
-9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?