Merck
8.41733
Chlorek cholesterylu
for synthesis
Synonim(y):
Cholesteryl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.10
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
213-004-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
96-97 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H45Cl/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
OTVRYZXVVMZHHW-DPAQBDIFSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cholesterylu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c