Przejdź do
8.41690
Chrysene
for synthesis
Synonim(y):
Chrysene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
UNSPSC Code:
12352127
EC Index Number:
205-923-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
bp
448 °C
mp
256-258 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
1.274 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(c4c(cc2)cccc4)ccc3c1cccc3
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
InChI key
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - PBT - vPvB
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
218-01-9
CAS No.
218-01-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)