Przejdź do zawartości
8.41389
Monohydrat 2′,4′,6′-trihydroksyacetofenonu
for synthesis
Synonim(y):
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate, 2-Acetylphloroglucinol, Phloroacetophenone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-556-5
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mp
221-222 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
InChI key
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)