Przejdź do
8.41348
Kwas 2,3-dibromobursztynowy
for synthesis
Synonim(y):
Kwas 2,3-dibromo-butanowy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4Br2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.88
EC Index Number:
208-396-9
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278-281 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)