Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H40BN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.31
EC Index Number:
251-658-2
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
crystals
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
124-129 °C
transition temp
flash point 140 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI key
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
wgk
WGK 3
hcodes
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water