Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
222-168-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
71-73 °C
SMILES string
[N+](=Cc1ccccc1)([O-])C(C)(C)C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
InChI key
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-tert-butylo-α-fenylonitron
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?