Przejdź do zawartości
8.40024
Metyl-D-glukopiranozyd
for synthesis
Synonim(y):
Metyl-D-glukozyd
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
221-581-9
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
potency
24000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
155-165 °C
solubility
600 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5+,6-,7-/m0/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-JXUVCOMLSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)